Learn More
Isothiocyanate de 4-iodophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701875
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
2059-76-9
C7H4INS
261.08
MFCD00041091
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
74938
1-iodo-4-isothiocyanatobenzene
IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
2059-76-9
C7H4INS
261.08
MFCD00041091
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
74938
1-iodo-4-isothiocyanatobenzene
IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire IC6H4NCS
Quantité 1 g
Synonyme 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
Poids de la formule 261.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.