Learn More
4-Iodophénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-Iodophenylacetonitrile is used as an intermediate in organic syntheses and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-iodophénylacétonitrile est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques et dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 4-iodophénylacétonitrile est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques et dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Iodophenylacetonitrile |
Point de fusion | 52°C to 54°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3439 |
Beilstein | 1934479 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
Poids de la formule | 243.05 |
Pourcentage de pureté | 97% |