Learn More
4-Iodophénylhydrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Iodophenylhydrazine |
Point de fusion | 99°C to 103°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 742475 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 234.04 |
Pourcentage de pureté | 95% |