Learn More
Chlorhydrate de 4-isopropyl-3-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorhydrate de 4-isopropyl-3-méthylaniline est utilisé pour la synthèse de produits chimiques fins et d’intermédiaires organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (9,9 g/l)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le chlorhydrate de 4-isopropyl-3-méthylaniline est utilisé pour la synthèse de produits chimiques fins et d’intermédiaires organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (9,9 g/l)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride |
Point de fusion | 222°C to 225°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water (9.9g/L) |
Poids de la formule | 185.7 |
Pourcentage de pureté | 97% |