Learn More
4-isopropylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022052
34.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99-88-7
C9H13N
135.21
MFCD00007900
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
7464
CHEBI:43405
4-propane-2-ylaniline
CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
99-88-7
C9H13N
135.21
MFCD00007900
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
7464
CHEBI:43405
4-propane-2-ylaniline
CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-Isopropylaniline a été utilisée dans l’hydroamination du phénylacétylène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des acides forts. Sensible à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylaniline
Point de fusion -63°C
Densité 0.989
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 25 g
Beilstein 1930544
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2620
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%