Learn More
4-isopropylphénol, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 174512500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 99-89-8 Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 2430 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 250g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
99-89-8 | |
136.19 | |
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N | |
7465 | |
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O |
C9H12O | |
MFCD00002372 | |
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol | |
4-propan-2-ylphénol |
Spécification
4-Isopropylphenol | |
Flacon en verre | |
Sans désignation | |
250g | |
99-89-8 | |
100.0 | |
C9H12O | |
MFCD00002372 | |
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol | |
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N | |
4-propan-2-ylphénol | |
7465 | |
Masse cristalline ou cristaux |
Authentic | |
212.0°C to 212.4°C | |
59.0°C to 62.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHC6H4OH | |
06,505 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers | |
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O | |
136.19 | |
136.19 | |
98% |