Learn More
Acide 4-isopropylphénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043517
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1643-16-9
C11H14O3
194.23
MFCD00014364
FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
137131
2-(4-propan-2-ylphénoxy)acide acétique
CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1643-16-9
C11H14O3
194.23
MFCD00014364
FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
137131
2-(4-propan-2-ylphénoxy)acide acétique
CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 5 g
Beilstein 2261017
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté ≥98%