missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-isopropylphényle isothiocyanate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046056
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
89007-45-4
C10H11NS
177.27
MFCD00022060
SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
145194
1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzène
CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
89007-45-4
C10H11NS
177.27
MFCD00022060
SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
145194
1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzène
CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densité 1.03
Point d’ébullition 154°C to 155°C (20 mmHg)
Indice de réfraction 1.605
Quantité 2 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 3240731
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 177.27
Pourcentage de pureté 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'