Learn More
4-mercaptopyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736842
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4556-23-4
C5H5NS
111.16
MFCD00006422
FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
2723889
S=C1C=CNC=C1
4556-23-4
C5H5NS
111.16
MFCD00006422
FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
2723889
S=C1C=CNC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptopyridine
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182°C to 189°C
Couleur Marron ou vert-jaune à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)SH
Quantité 1 g
Beilstein 21, II, 35
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,toluene,methanol and ethanol
Nom IUPAC 1,4-dihydropyridine-4-thione
Poids de la formule 111.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Mercaptopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.