Learn More
Alcool 4-méthoxy-3-méthylbenzylique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033267
56.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
114787-91-6
C9H12O2
152.193
MFCD00060357
UVIIQYUUEVQCOR-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-methylbenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methylphenyl methanol, 4-methoxy-3-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, pubchem24130, acmc-1c48b, 3-methyl-4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-methoxy-3-methyl, 4-methoxy-3-methylphenyl methan-1-ol
14457544
(4-méthoxy-3-méthylphényl)méthanol
CC1=C(C=CC(=C1)CO)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
114787-91-6
C9H12O2
152.193
MFCD00060357
UVIIQYUUEVQCOR-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-methylbenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methylphenyl methanol, 4-methoxy-3-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, pubchem24130, acmc-1c48b, 3-methyl-4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-methoxy-3-methyl, 4-methoxy-3-methylphenyl methan-1-ol
14457544
(4-méthoxy-3-méthylphényl)méthanol
CC1=C(C=CC(=C1)CO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.19