Learn More
4-méthoxybenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041120
51.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
611-94-9
C14H12O2
212.25
MFCD00008403
SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
69146
(4-méthoxyphényl)-phénylméthanone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
611-94-9
C14H12O2
212.25
MFCD00008403
SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
69146
(4-méthoxyphényl)-phénylméthanone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 63°C
Couleur Orange-jaune à blanc
Point d’ébullition 354°C to 356°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 08, 159
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin