Learn More
Alcool 4-méthoxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11403017
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
105-13-5
C8H10O2
138.17
MFCD00004653
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
7738
CHEBI:86918
(4-methoxyphenyl)methanol
COC1=CC=C(CO)C=C1
105-13-5
C8H10O2
138.17
MFCD00004653
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
7738
CHEBI:86918
(4-methoxyphenyl)methanol
COC1=CC=C(CO)C=C1
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-méthoxybenzylique est utilisé dans la préparation des semi-conducteurs, des nanofeuilles et des nanocristaux. Est également utilisé comme réactif dans diverses réactions chimiques organiques telles que la synthèse de quinoléines. Il est utilisé comme parfum et arôme. Il est utilisé pour étudier l’oxydation photocatalytique de l’alcool 4-méthoxybenzyle en p-anisaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl alcohol
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 259°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 100 g
Beilstein 636654
Merck Index 14,604
Informations sur la solubilité Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%