Learn More
4-méthoxybenzylchlorure, 98 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156999
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
824-94-2, 584-08-7
C8H9ClO
156.61
MFCD00000915
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
69993
1-(chlorométhyl)-4-méthoxybenzène
COC1=CC=C(C=C1)CCl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
824-94-2, 584-08-7
C8H9ClO
156.61
MFCD00000915
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
69993
1-(chlorométhyl)-4-méthoxybenzène
COC1=CC=C(C=C1)CCl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzylchloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: slowly decomposes
Stabilisateur 1% K2CO3
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized