Learn More
4-méthoxychalcone, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-2371110
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
959-33-1
C16H14O2
238.29
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
(E)-3-(4-méthoxyphényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
959-33-1
C16H14O2
238.29
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
(E)-3-(4-méthoxyphényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau 4-Methoxychalcone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73°C to 78°C
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxychalcone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.