Learn More
Alfa Aesar™ 4-Méthoxyindole, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L19069.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4837-90-5 Poids : 0.01000kg
Quantité 250mg
Code produit. 11389615
  • 38.28€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
4837-90-5
147.177
LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
138363
COC1=CC=CC2=C1C=CN2
C9H9NO
MFCD00009737
4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
4-méthoxy-1H-indole
Spécification
4-Methoxyindole
181°C to 183°C (24mmHg)
250mg
C9H9NO
122456
LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
4-méthoxy-1H-indole
138363
99%
Light sensitive
69°C to 71°C
4837-90-5
MFCD00009737
4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
COC1=CC=CC2=C1C=CN2
147.177
147.18
Vidéos
FDS Documents