Learn More
4-méthoxyphénylacétone, 98+ %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 189802500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 122-84-9 Poids : 0.30000kg
Quantité 250g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10006403
  • 224.00€ / 250g
Date d’expédition estimée: 28-09-2021
Identifiants chimiques
122-84-9
164.2
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
31231
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
C10H12O2
MFCD00008773
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
1-(4-méthoxyphényl)propan-2-one
Spécification
4-Methoxyphenylacetone
135°C
Flacon en verre
1.067
Vert-jaune à jaune
98+%
98.0
98% min. (GC)
CH3OC6H4CH2COCH3
08, IV, 460
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
1-(4-méthoxyphényl)propan-2-one
31231
Liquide jaune clair jaune à jaune-vert
1.0670g/mL
Authentic
1.5200 to 1.53
266°C to 268°C
250g
122-84-9
100.0
C10H12O2
MFCD00008773
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
164.2
164.2
98+%
Vidéos
FDS Documents
Certificats