Learn More
4-méthyl-1-indanone, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1-indanone |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 98°C to 100°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’ébullition | 144°C (13.0 Torr) |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 146.19 |