Learn More
4-méthyl-1-indanone, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228806
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
24644-78-8
C10H10O
146.19
RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1-indanone, 4-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-methyl, 4-methylindan-1-one, 4-methyl-indanone, 4-methylindanone, methyl-1-indanone, 4-methylindan-1-on, pubchem8834, 4-methyl-indan-1-one
4418431
4-méthyl-2,3-dihydroinden-1-one
CC1=CC=CC2=C1CCC2=O
24644-78-8
C10H10O
146.19
RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1-indanone, 4-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-methyl, 4-methylindan-1-one, 4-methyl-indanone, 4-methylindanone, methyl-1-indanone, 4-methylindan-1-on, pubchem8834, 4-methyl-indan-1-one
4418431
4-méthyl-2,3-dihydroinden-1-one
CC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-indanone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98°C to 100°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 144°C (13.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline