Learn More
4-méthyl-1-pentène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049997
26.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
691-37-2
C6H12
84.16
MFCD00008949
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
12724
4-méthylpent-1-ène
CC(C)CC=C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
691-37-2
C6H12
84.16
MFCD00008949
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
12724
4-méthylpent-1-ène
CC(C)CC=C
4-Methyl-1-pentene is used as a monomer for olefin polymerisation. The resulting polymer is poly(4-methyl-1-pentene). It can also be used to produce 1,2-diiodo-4-methyl-pentane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentene
Point de fusion -153°C
Couleur Incolore
Densité 0.664 g/mL
Point d’ébullition 53°C to 54°C
Point d’éclair -32°C (-25°F)
Odeur Petrol-like
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.382
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731096
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide