Learn More
Acide 4-méthyl-2-oxovalérique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040325
42.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
816-66-0
C6H9NaO3
152.13
MFCD00066204
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
4-methyl-2-oxovaleric acid, alpha-ketoisocaproic acid, ketoleucine, alpha-ketoisocaproate, pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo, 2-oxoisocaproate, 2-oxo-4-methylpentanoic acid, ketoisocaproate, 2-oxoisohexanoate, 4-methyl-2-oxopentanoate
70
CHEBI:48430
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
816-66-0
C6H9NaO3
152.13
MFCD00066204
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
4-methyl-2-oxovaleric acid, alpha-ketoisocaproic acid, ketoleucine, alpha-ketoisocaproate, pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo, 2-oxoisocaproate, 2-oxo-4-methylpentanoic acid, ketoisocaproate, 2-oxoisohexanoate, 4-methyl-2-oxopentanoate
70
CHEBI:48430
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
Ii is an intermediate in the metabolism of leucine and also used as flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un intermédiaire dans le métabolisme de la leucine et il est également utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigérer dans des récipients hermétiquement étanches. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Point de fusion 8°C to 10°C
Densité 1.055
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCOOH
Indice de réfraction 1.431
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1701823
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC sodium 4-méthyle-2-oxopentanoate
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 98%