Learn More
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736972
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
108-11-2
C6H14O
102.18
MFCD00004550
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
7910
4-méthylpentan-2-ol
CC(C)CC(C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
108-11-2
C6H14O
102.18
MFCD00004550
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
7910
4-méthylpentan-2-ol
CC(C)CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 132.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 410
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide