Learn More
(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10036242
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
61291-91-6
C11H11NOS
205.275
MFCD01928782
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
736541
(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
61291-91-6
C11H11NOS
205.275
MFCD01928782
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
736541
(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 97%