Learn More
4-Méthyle-2-phényl-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 203.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |