Learn More
4-Méthyle-2-phényl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chlorure, technique, Maybridge
Marque:  Maybridge CC29203DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 690632-88-3 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10041222
  • 281.00€ / 1g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
690632-88-3
273.749
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
C10H8ClNO2S2
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
2795490
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
1g
95%
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
273.749
273.76
Flacon en verre ambré
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
2795490
95%
Vidéos
FDS Documents
Certificats