Learn More
4-méthyl-2-phényl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10005722
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
690632-24-7
C16H20BNO2S
301.21
MFCD05865106
QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
2795497
4-méthyl-2-phényl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-1,3-thiazole
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
690632-24-7
C16H20BNO2S
301.21
MFCD05865106
QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
2795497
4-méthyl-2-phényl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-1,3-thiazole
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 301.22
Pourcentage de pureté 97%