Learn More
Acide 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10544974
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
915707-58-3
C9H10N2O3
194.19
MFCD09065017
JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid
24229645
Acide 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
915707-58-3
C9H10N2O3
194.19
MFCD09065017
JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid
24229645
Acide 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%