Learn More
Acide 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique, 97 %, Maybridge
88.20€ - 219.70€
Identifiants chimiques
N° CAS 915707-58-3
Formule moléculaire C9H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD09065017
InChI Key JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic aci
PubChem CID 24229645
IUPAC Name Acide 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10544974 FDS Afficher les documents Maybridge
CC62001CB
250mg Flacon en verre ambré 88.20€
250mg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 20-04-2020
10011434 FDS Afficher les documents Maybridge
CC62001DA
1g Flacon en verre ambré 219.70€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 20-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
915707-58-3
194.19
JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
24229645
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
C9H10N2O3
MFCD09065017
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic aci
Acide 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique
Spécification
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
250mg
96.5
97%
MFCD09065017
JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylique
24229645
97%
Flacon en verre ambré
915707-58-3
100.0
C9H10N2O3
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic aci
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
194.19
194.19