Learn More
Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10051910
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
96-98-0
C8H7NO4
181.15
MFCD00007174
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
7319
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
96-98-0
C8H7NO4
181.15
MFCD00007174
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
7319
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187.0°C to 190.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 09, 502
Synonyme 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline