Learn More
Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque, 99 %, ACROS Organics™
16.60€ - 195.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 96-98-0
Formule moléculaire C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007174
InChI Key BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
PubChem CID 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10091930 FDS Afficher les documents Acros Organics
165990250
25g Flacon en verre 16.60€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-04-2020
10001940 FDS Afficher les documents Acros Organics
165991000
100g Flacon en verre 49.40€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10051910 FDS Afficher les documents Acros Organics
165995000
500g Flacon en verre 195.00€
500g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
96-98-0
181.15
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
7319
C8H7NO4
MFCD00007174
4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Flacon en verre
187.0°C to 190.0°C
99%
98.5
99%
CH3C6H3(NO2)CO2H
09, 502
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
7319
Poudre cristalline
Authentic
Blanc à jaune
25g
96-98-0
100.0
C8H7NO4
MFCD00007174
4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
181.15
181.15
99%