Learn More
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021290
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
137-00-8
C6H9NOS
143.204
MFCD00005339
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
1136
CHEBI:17957
2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
CC1=C(SC=N1)CCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
137-00-8
C6H9NOS
143.204
MFCD00005339
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
1136
CHEBI:17957
2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
CC1=C(SC=N1)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densité 1.196
Point d’ébullition 135°C to 137°C (7 mmHg)
Point d’éclair 142°C (287°F)
Indice de réfraction 1.55
Quantité 25 g
Beilstein 114249
Merck Index 14,6126
Poids de la formule 143.21
Pourcentage de pureté 98%