Learn More
Sulfate de 4-(méthylamino)phénol, ACS, 99,0-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050387
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55-55-0
MFCD00013140
Bis(4-hydroxy-n-methylanilinium) sulfate; Metol
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55-55-0
MFCD00013140
Bis(4-hydroxy-n-methylanilinium) sulfate; Metol
4-(Methylamino)phenol sulfate is a photographic developer used in black and white photography. It is also used as tone developers in developing agents. Further, it is used in oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Methylamino)phenol sulfate
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Couleur Crème à blanc
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3919382
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,6017
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and ethanol. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 344.38
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.5%
Qualité ACS
Forme physique Poudre