Learn More
Sulfate de 4-méthylaminophénol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-159619
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
Sulfate de 4-méthylaminophénol, 99 %, C14H18N2O2.H2SO4, numéro CAS-55-55-0, métol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige à blanc ou gris, informations de décomposition :> 260°C, 1,5770 g/ml, 200-237-1, 344,38, extra pur, mention d’avertissement GHS :Avertissement
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methylaminophenol sulfate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition Decomposition Information: >260°C
Point de fusion 260.0°C
Couleur Beige à blanc ou gris
Densité 1.5770g/mL
Résidus d’allumage 0.15% max.
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Quantité 5 g
Beilstein 13, 441
Merck Index 15, 6091
Gravité spécifique 1.577
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 344.38
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.