Learn More
Alcool de 4-méthylbenzyl, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 155920050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 589-18-4 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10035973
  • 12.66€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
589-18-4
122.17
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
11505
(4-méthylphényl)méthanol
C8H10O
MFCD00004664
4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
CHEBI:1895
CC1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
4-Methylbenzyl alcohol
Flacon en verre
Blanc
5g
589-18-4
100.0
C8H10O
MFCD00004664
4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
CC1=CC=C(C=C1)CO
122.17
CHEBI:1895
Masse cristalline, aiguilles ou cristaux
Authentic
217.0°C
56.0°C to 61.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
CH3C6H4CH2OH
06, 498
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
(4-méthylphényl)méthanol
11505
122.17
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Methylbenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats