Learn More
4-méthylbenzyle de cyanure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758342
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2947-61-7
C9H9N
131.18
MFCD00001922
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
76280
2-(4-méthylphényl)acétonitrile
CC1=CC=C(CC#N)C=C1
2947-61-7
C9H9N
131.18
MFCD00001922
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
76280
2-(4-méthylphényl)acétonitrile
CC1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methylbenzyl cyanide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 242°C to 243°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2CN
Indice de réfraction 1.5170 to 1.5195
Quantité 5 g
Beilstein 09, 530
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylbenzyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.