Learn More
4-méthylpyrazole, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 206970010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7554-65-6 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
7554-65-6 | |
82.11 | |
4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn | |
CHEBI:5141 | |
CC1=CNN=C1 |
C4H6N2 | |
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N | |
3406 | |
4-méthyl-1H-pyrazole |
Spécification
4-Methylpyrazole | |
96°C | |
Flacon en verre | |
0.99 | |
Incolore à jaune | |
7554-65-6 | |
C4H6N2 | |
15,4253 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC1=CNN=C1 | |
82.11 | |
CHEBI:5141 | |
Liquide après fusion |
0.9900g/mL | |
Authentic | |
1.4930 to 1.4950 | |
99.0°C to 100.0°C (6.0mmHg) | |
1g | |
96% min. (GC) | |
23,65 | |
4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn | |
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthyl-1H-pyrazole | |
3406 | |
82.11 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 4-Methylpyrazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.