Learn More
4-(Méthylsulfonyl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15432009
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
5470-49-5
C7H9NO2S
171.21
MFCD00025353
XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
79617
CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
5470-49-5
C7H9NO2S
171.21
MFCD00025353
XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
79617
CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Une série de dérivés du 4-(méthylsulfonyl)aniline a été synthétisée afin d’obtenir de nouveaux composés comme agents anti-inflammatoires potentiels avec une sélectivité attendue par rapport à l’enzyme COX-2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfonyl)aniline
Point de fusion 133°C to 138°C
Couleur Blanc
Densité 1.44 g/mL
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2208425
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 4-méthylsulfonylaniline
Poids de la formule 171.21
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre cristalline