Learn More
Alfa Aesar™ 4-Méthylthio-3-(trifluorométhyl)aniline, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H26040.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 63094-56-4 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 5g
Code produit. 11391969
  • 274.00€ / 5g
Expédition estimée
19-05-2021
Identifiants chimiques
63094-56-4
207.214
MBBRGNWOSWJCGG-UHFFFAOYSA-N
21904685
CSC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
C8H8F3NS
MFCD04972923
4-methylthio-3-trifluoromethyl aniline, 4-methylsulfanyl-3-trifluoromethyl aniline, pubchem4490, acmc-1b6yt, 4-methylsulfanyl-3-trifluoromethylphenylamine, 4-methylsulfanyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-methylthio-3-trifluoromethyl
4-méthylsulfanyl-3-(trifluorométhyl)aniline
Spécification
4-Methylthio-3-(trifluoromethyl)aniline
5g
C8H8F3NS
UN2811
MBBRGNWOSWJCGG-UHFFFAOYSA-N
4-méthylsulfanyl-3-(trifluorométhyl)aniline
21904685
97%
56°C to 58°C
63094-56-4
MFCD04972923
4-methylthio-3-trifluoromethyl aniline, 4-methylsulfanyl-3-trifluoromethyl aniline, pubchem4490, acmc-1b6yt, 4-methylsulfanyl-3-trifluoromethylphenylamine, 4-methylsulfanyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-methylthio-3-trifluoromethyl
CSC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
207.214
207.22
Vidéos
FDS Documents