Learn More
4-(méthylthio)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041681
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
83553-60-0
C4H6N2S
114.166
MFCD03844702
NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
13084405
5-méthylsulfanyl-1H-imidazole
CSC1=CN=CN1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
83553-60-0
C4H6N2S
114.166
MFCD03844702
NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
13084405
5-méthylsulfanyl-1H-imidazole
CSC1=CN=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Methylthio)imidazole
Quantité 250 mg
Poids de la formule 114.17
Pourcentage de pureté 97%