Learn More
Iodure de 4-(méthylthio)phénylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacons Chemseal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Conditionnés sous Argon
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Methylthio)phenylzinc iodide |
CAS | 307496-24-8 |
Couleur | Noir à jaune |
Conditionnement | Flacons Chemseal™ |
Formule moléculaire | C7H7ISZn |
Numéro MDL | MFCD01863641 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonyme | 4-thiomethyl phenylzinc iodide, 4-methylthio phenylzinc iodide, iodo 4-methylsulfanyl phenyl zinc, 4-methylthio phenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-thiomethyl phenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-methylthio phenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |