Learn More
Acide 4-(Morpholinométhyl)benzoïque, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Poids de la formule | 221.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |