Learn More
4-N-BOC-aminopiperidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11995421
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
73874-95-0
C10H21N2O2
201.29
MFCD00798171
CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
4-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-4-ylcarbamate, 4-n-boc-aminopiperidine, 4-boc-amino piperidine, 4-n-boc-amino piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-yl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 4-n-boc-amino-piperidine, 4-boc-amino-piperidine, 4-n-boc amino piperidine
723833
N-pipéridine-4-ylcarbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
73874-95-0
C10H21N2O2
201.29
MFCD00798171
CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
4-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-4-ylcarbamate, 4-n-boc-aminopiperidine, 4-boc-amino piperidine, 4-n-boc-amino piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-yl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 4-n-boc-amino-piperidine, 4-boc-amino-piperidine, 4-n-boc amino piperidine
723833
N-pipéridine-4-ylcarbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-N-BOC-Aminopiperidine
Point de fusion 162.0°C to 166.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-N-BOC-Aminopiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.