Learn More
Acide 4-n-décyloxybenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4-n-Decyloxybenzoic acid, is used in the syntheis of liquid crystals. It can also be used to react with 3-bromo-propene to produce 5-allyloxy-2-phenyl-[1,3]dioxane. This reaction will need reagent tetra-n-butylammonium bromide and NaH, and the menstruum dimethylformamide. The reaction time is 2 hour with temperature of 20°C,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-n-décyloxybenzoïque est utilisé dans la synthèse de cristaux liquides. Il peut également être utilisé pour obtenir une réaction avec le 3-bromo-propène pour produire du 5-allyloxy-2-phényl-[1,3]dioxane. Cette réaction nécessitera le réactif bromure de tétra-n-butylammonium et le NaH, ainsi que du diméthylformamide menstruum. Le temps de réaction est de 2 heures avec une température de 20°C,
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
m.p. 97°(S), 122°(N), 142°(I)
L’acide 4-n-décyloxybenzoïque est utilisé dans la synthèse de cristaux liquides. Il peut également être utilisé pour obtenir une réaction avec le 3-bromo-propène pour produire du 5-allyloxy-2-phényl-[1,3]dioxane. Cette réaction nécessitera le réactif bromure de tétra-n-butylammonium et le NaH, ainsi que du diméthylformamide menstruum. Le temps de réaction est de 2 heures avec une température de 20°C,
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
m.p. 97°(S), 122°(N), 142°(I)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-n-Decyloxybenzoic acid |
Point de fusion | 97°C (S) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2113730 |
Synonyme | 4-decyloxy benzoic acid, p-decyloxybenzoic acid, 4-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxybenzoic acid, benzoic acid,4-decyloxy, benzoic acid, 4-decyloxy, pubchem2671, p-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxy benzoicacid, para-decyloxy benzoic acid |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 278.39 |
Pourcentage de pureté | 96% |