Learn More
4-(N-nitrosométhylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490837
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
CAS 64091-91-4
Point de fusion 63°C to 65°C
Formule moléculaire C10H13N3O2
Numéro MDL MFCD00274580
Quantité 25 mg
Beilstein 3548355
Synonyme nnk carcinogen, 4-methylnitrosamino-1-3-pyridyl-1-butanone, 4-n-methyl-n-nitrosamino-1-3-pyridyl-1-butanone, 1-butanone, 4-methylnitrosoamino-1-3-pyridinyl, nnk, 4-n-nitroso-n-methylamino-1-3-pyridyl-1-butanone, unii-7s395edo61, ccris 1150, n-methyl-n-nitroso-4-oxo-4-3-pyridyl butyl amine, 4-methyl-n-nitrosamino-1-3-pyridyl-1-butanone
Clé InChI FLAQQSHRLBFIEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CCCC(=O)C1=CC=CN=C1)N=O
Nom IUPAC 4-[methyl(nitroso)amino]-1-(pyridin-3-yl)butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
CID PubChem 47289
ChEBI CHEBI:32692
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté ≥98%