Learn More
N-oxyde de 4-nitro-2-picoline, 97 %, ACROS Organics™
76.15€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS 5470-66-6
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Clé InChI FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
CID PubChem 95291
Nom IUPAC 2-méthyle-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
SMILES CC1=[N+](C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11916421
Afficher les documents
Acros Organics
441870050
5g
76.15€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
11926421
Afficher les documents
Acros Organics
441870250
25g
263.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
5470-66-6
154.13
4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
2-méthyle-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
C6H6N2O3
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
95291
CC1=[N+](C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[O-]
Spécification
4-Nitro-2-picoline N-oxide
Authentic
155°C to 157°C
5470-66-6
100.0
C6H6N2O3
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
2-méthyle-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
95291
Poudre cristalline
44.89 to 48.63% C, 17.45 to 18.90% N
Jaune
5g
96.0
96% min. (HPLC)
4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
CC1=[N+](C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[O-]
154.13
154.13
97%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Nitro-2-picoline N-oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.