Learn More
Acide 4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 399870050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 320-37-6 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
320-37-6 | |
235.12 | |
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N | |
2782737 |
C8H4F3NO4 | |
MFCD04039246 | |
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O |
Spécification
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid | |
Flacon en verre | |
138.0°C to 142.0°C | |
320-37-6 | |
100.0 | |
C8H4F3NO4 | |
MFCD04039246 | |
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N | |
235.12 | |
235.12 | |
97% |
Authentic | |
Blanc | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
O2NC6H3(CF3)CO2H | |
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O | |
2782737 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.