Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitro-3-picoline N-oxyde, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L06099.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1074-98-2 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392366
  • 59.97€ / 1g
Expédition estimée
19-05-2021
Identifiants chimiques
1074-98-2
154.125
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
70633
CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
C6H6N2O3
MFCD00014626
3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
3-méthyle-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
Spécification
4-Nitro-3-picoline N-oxide
1g
C6H6N2O3
UN2811
3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
154.125
154.13
134°C to 138°C
1074-98-2
MFCD00014626
140157
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
3-méthyle-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
70633
98%
Vidéos
FDS Documents