Learn More
Alfa Aesar™ 4-nitrodiphényle sulfone, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L09070.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1146-39-0 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11392856
  • 75.55€ / 5g
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
1146-39-0
263.267
OECHJYYZMSUILG-UHFFFAOYSA-N
96708
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C12H9NO4S
MFCD00043616
1-nitro-4-phenylsulfonyl benzene, 4-nitrodiphenyl sulfone, benzene, 1-nitro-4-phenylsulfonyl, 4-nitrodiphenylsulfone, 1-benzenesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-nitrophenyl phenyl sulfone, 4-nitro-1-phenylsulfonyl benzene, p-nitrophenyl phenyl sulfone, phenyl 4-nitrophenyl sulfone, 1-benzenesulfonyl-4-nitro-benzene
1-(benzènesulfonyl)-4-nitrobenzène
Spécification
4-Nitrodiphenyl sulfone
140°C to 143°C
1146-39-0
MFCD00043616
1-nitro-4-phenylsulfonyl benzene, 4-nitrodiphenyl sulfone, benzene, 1-nitro-4-phenylsulfonyl, 4-nitrodiphenylsulfone, 1-benzenesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-nitrophenyl phenyl sulfone, 4-nitro-1-phenylsulfonyl benzene, p-nitrophenyl phenyl sulfone, phenyl 4-nitrophenyl sulfone, 1-benzenesulfonyl-4-nitro-benzene
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
263.267
263.27
Odorless
5g
C12H9NO4S
2055217
OECHJYYZMSUILG-UHFFFAOYSA-N
1-(benzènesulfonyl)-4-nitrobenzène
96708
98%
Vidéos
FDS Documents