Learn More
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15676940
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
100-02-7
C6H5NO3
139.11
MFCD00007331
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
980
CHEBI:16836
4-nitrophénol
OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
100-02-7
C6H5NO3
139.11
MFCD00007331
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
980
CHEBI:16836
4-nitrophénol
OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol
Point de fusion 116°C
Point d’ébullition 279°C
Formule linéaire O2NC6H4OH
Numéro UN UN1663
Beilstein 1281877
Informations sur la solubilité 14.8g/L at 25°C
Poids de la formule 139.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 0.6mmHg (120°C)
Densité 1.479g/cm3
Couleur Jaune
pH 4.4
Quantité 100 g
Forme physique Crystalline