Learn More
4-nitroquinoléine-N-oxyde, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 203792500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 56-57-5 Poids : 0.05025kg
Quantité. | 250mg |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
56-57-5 | |
190.16 | |
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N | |
5955 | |
4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium |
C9H6N2O3 | |
MFCD00006738 | |
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide | |
CHEBI:16907 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=[N+]2[O-])[N+](=O)[O-] |
Spécification
4-Nitroquinoline-N-oxide | |
Flacon en verre | |
154°C to 156°C | |
56-57-5 | |
100.0 | |
C9H6N2O3 | |
4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide | |
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitro-1-oxydoquinoléine-1-ium | |
5955 | |
190.16 | |
98% |
Authentic | |
Vert à jaune ocre | |
250mg | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00006738 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=[N+]2[O-])[N+](=O)[O-] | |
190.16 | |
CHEBI:16907 | |
Solide cristallin |
Sécurité et traitement
- 4-Nitroquinoline-N-oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.