missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromhydrate de 4-oxo-L-proline, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7038674
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
75776-67-9
C5H8BrNO3
210.027
MFCD12024572
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
4-keto-l-proline hydrobromide, s-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide, 4-keto-l-prolinehydrobromide, 4-oxo-l-proline hydrobromide, 4-oxoproline hydrobromide, l-proline, 4-oxo-, hydrobromide, s-4-keto-proline hydrobromide, pubchem14289, 4-keto-l-proline, hydrobromide
12773661
acide (2S)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique ; bromhydrate
C1C(NCC1=O)C(=O)O.Br
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
75776-67-9
C5H8BrNO3
210.027
MFCD12024572
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
4-keto-l-proline hydrobromide, s-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide, 4-keto-l-prolinehydrobromide, 4-oxo-l-proline hydrobromide, 4-oxoproline hydrobromide, l-proline, 4-oxo-, hydrobromide, s-4-keto-proline hydrobromide, pubchem14289, 4-keto-l-proline, hydrobromide
12773661
acide (2S)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique ; bromhydrate
C1C(NCC1=O)C(=O)O.Br

It is used as an active pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.

Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-L-proline hydrobromide
Point de fusion 134°C to 140°C
Poids de la formule 210.03
Pourcentage de pureté ≥90%
Quantité 250 mg
Rotation optique −32° (c=0.5 in Methanol)
Sensibilité Moisture sensitive

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'